Merck
ENA514236886
Enamine
cyclopent-2-en-1-amine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
119.59
Número MDL:
mp
184-185
Iupac Name
cyclopent-2-en-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9N.ClH/c6-5-3-1-2-4-5;/h1,3,5H,2,4,6H2;1H
Clave InChI
JDJUBQDUEVSVNI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300670
Melting Point
184-185
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300670
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)