Merck
ENA514236564
Enamine
3-fluoro-4-hydrazinylpyridine dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
200.04
Número MDL:
Iupac Name
3-fluoro-4-hydrazineylpyridine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C5H6FN3.2ClH/c6-4-3-8-2-1-5(4)9-7;;/h1-3H,7H2,(H,8,9);2*1H
Clave InChI
ZMWGEVXUCUEDBB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300193
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300193
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)