Merck
ENA514234381
Enamine
6-amino-7-chloro-2H,3H,4H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-3-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
199.6
Número MDL:
Iupac Name
6-amino-7-chloro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-3(4H)-one
Inchi Code
1S/C7H6ClN3O2/c8-3-1-4-7(11-6(3)9)10-5(12)2-13-4/h1H,2H2,(H3,9,10,11,12)
Clave InChI
RMJOKOITQIZNIP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-243286
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-243286
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)