Merck
ENA508627215
Enamine
6-bromo-3,4-dihydrospiro[1-benzopyran-2,4'-piperidine] hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
318.64
Número MDL:
Iupac Name
6-bromospiro[chromane-2,4'-piperidine] hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H16BrNO.ClH/c14-11-1-2-12-10(9-11)3-4-13(16-12)5-7-15-8-6-13;/h1-2,9,15H,3-8H2;1H
Clave InChI
GFIIAXLQRCLQPN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299768
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299768
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)