Merck
ENA508626379
Enamine
2-[(oxolan-2-yl)methoxy]ethan-1-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
146.19
Número MDL:
Iupac Name
2-((tetrahydrofuran-2-yl)methoxy)ethanol
Inchi Code
1S/C7H14O3/c8-3-5-9-6-7-2-1-4-10-7/h7-8H,1-6H2
Clave InChI
CTPDSKVQLSDPLC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-295427
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-295427
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)