ENA508626256
Enamine
3-cyclopropyl-4-methylpyridin-2-amine
About This Item
Iupac Name
3-cyclopropyl-4-methyl-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C9H12N2/c1-6-4-5-11-9(10)8(6)7-2-3-7/h4-5,7H,2-3H2,1H3,(H2,10,11)
Clave InChI
YQWOAHJDBWFKIT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-295124
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-295124
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)