Merck
ENA508625753
Enamine
4,5-diphenyl-1H-imidazol-2-amine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
271.75
Número MDL:
Iupac Name
4,5-diphenyl-1H-imidazol-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H13N3.ClH/c16-15-17-13(11-7-3-1-4-8-11)14(18-15)12-9-5-2-6-10-12;/h1-10H,(H3,16,17,18);1H
Clave InChI
KBLNGNRGRVAEQL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-297881
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-297881
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)