Merck
ENA508625704
Enamine
O-[(1S)-1-phenylethyl]hydroxylamine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
173.64
Número MDL:
mp
125-127
Iupac Name
(S)-O-(1-phenylethyl)hydroxylamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H11NO.ClH/c1-7(10-9)8-5-3-2-4-6-8;/h2-7H,9H2,1H3;1H/t7-;/m0./s1
Clave InChI
MFJWCIKWSBBOOV-FJXQXJEOSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-295110
Melting Point
125-127
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-295110
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)