Merck
ENA508625673
Enamine
spiro[4.5]decan-1-amine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
189.73
Número MDL:
Iupac Name
spiro[4.5]decan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H19N.ClH/c11-9-5-4-8-10(9)6-2-1-3-7-10;/h9H,1-8,11H2;1H
Clave InChI
UUIFRMACMAKKIF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-270043
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-270043
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)