ENA508625574
Enamine
1-(4-methylpentyl)piperidin-4-amine dihydrochloride
About This Item
Iupac Name
1-(4-methylpentyl)piperidin-4-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H24N2.2ClH/c1-10(2)4-3-7-13-8-5-11(12)6-9-13;;/h10-11H,3-9,12H2,1-2H3;2*1H
Clave InChI
LZRKAUFOOPONMV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-268401
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)