ENA508625155
Enamine
3-amino-5-methyl-1H-indazole-6-carbonitrile
About This Item
Iupac Name
3-amino-5-methyl-1H-indazole-6-carbonitrile
Inchi Code
1S/C9H8N4/c1-5-2-7-8(3-6(5)4-10)12-13-9(7)11/h2-3H,1H3,(H3,11,12,13)
Clave InChI
CUWIUXQSIYHOET-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-264330
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)