ENA508625127
Enamine
3-chloro-4-methoxybenzene-1-carboximidamide hydrochloride
About This Item
Iupac Name
3-chloro-4-methoxybenzenecarboximidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9ClN2O.ClH/c1-12-7-3-2-5(8(10)11)4-6(7)9;/h2-4H,1H3,(H3,10,11);1H
Clave InChI
SYVZCZVIURXKBE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-264237
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)