Merck
ENA508624337
Enamine
5-(piperazine-1-sulfonyl)furan-2-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
296.73
Número MDL:
Iupac Name
5-(piperazin-1-ylsulfonyl)furan-2-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12N2O5S.ClH/c12-9(13)7-1-2-8(16-7)17(14,15)11-5-3-10-4-6-11;/h1-2,10H,3-6H2,(H,12,13);1H
Clave InChI
LGQGGMMTZHQIID-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263385
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263385
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)