ENA497682868
Enamine
2-cyclohexyl-2-(pyridin-3-yl)acetic acid
About This Item
Iupac Name
2-cyclohexyl-2-(pyridin-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C13H17NO2/c15-13(16)12(10-5-2-1-3-6-10)11-7-4-8-14-9-11/h4,7-10,12H,1-3,5-6H2,(H,15,16)
Clave InChI
OOXAKMFDZKNVTF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269732
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)