Merck
ENA497682634
Enamine
[4-(2-methylpropyl)thiophen-2-yl]methanamine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
205.75
Número MDL:
Iupac Name
(4-isobutylthiophen-2-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H15NS.ClH/c1-7(2)3-8-4-9(5-10)11-6-8;/h4,6-7H,3,5,10H2,1-2H3;1H
Clave InChI
MAZXEMLIKZZEED-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269336
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269336
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)