Merck
ENA497682158
Enamine
(6R,7R)-3-[(acetyloxy)methyl]-8-oxo-7-[2-(thiophen-2-yl)acetamido]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
396.44
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
mp
158-162
Iupac Name
(6R,7R)-3-[(acetyloxy)methyl]-8-oxo-7-[(2-thienylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C16H16N2O6S2/c1-8(19)24-6-9-7-26-15-12(14(21)18(15)13(9)16(22)23)17-11(20)5-10-3-2-4-25-10/h2-4,12,15H,5-7H2,1H3,(H,17,20)(H,22,23)/t12-,15-/m1/s1
Clave InChI
XIURVHNZVLADCM-IUODEOHRSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267043
Melting Point
158-162
Pictogramas
Health hazard
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267043
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)