Merck
ENA497680133
Enamine
4-(methylsulfanyl)pyrimidin-2-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
141.2
Número MDL:
mp
150-154
Iupac Name
4-(methylsulfanyl)-2-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C5H7N3S/c1-9-4-2-3-7-5(6)8-4/h2-3H,1H3,(H2,6,7,8)
Clave InChI
DTGVQKUDTNRETI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263417
Melting Point
150-154
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263417
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)