Merck
ENA497679635
Enamine
ethyl[2-(methylsulfanyl)ethyl]amine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
155.69
Número MDL:
Iupac Name
N-ethyl-2-(methylthio)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H13NS.ClH/c1-3-6-4-5-7-2;/h6H,3-5H2,1-2H3;1H
Clave InChI
BKHHFLDJWHGKRY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262078
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262078
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)