Merck
ENA497678891
Enamine
{3-[(2,4-difluorophenyl)methoxy]phenyl}methanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
250.24
Número MDL:
Iupac Name
{3-[(2,4-difluorobenzyl)oxy]phenyl}methanol
Inchi Code
1S/C14H12F2O2/c15-12-5-4-11(14(16)7-12)9-18-13-3-1-2-10(6-13)8-17/h1-7,17H,8-9H2
Clave InChI
LPKXSIVJQUZIAN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260435
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260435
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)