ENA497678744
Enamine
4,4-dimethyl-1,2lambda6-oxathiolane-2,2,5-trione
About This Item
mp
62-64
Iupac Name
4,4-dimethyl-1,2-oxathiolan-5-one 2,2-dioxide
Inchi Code
1S/C5H8O4S/c1-5(2)3-10(7,8)9-4(5)6/h3H2,1-2H3
Clave InChI
UURBFMNWNPKPLM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-258563
Melting Point
62-64
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-258563
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)