Merck
ENA497377464
Enamine
2-(2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}ethyl)benzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
265.31
Número MDL:
Iupac Name
2-{2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]ethyl}benzoic acid
Inchi Code
1S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-9-8-10-6-4-5-7-11(10)12(16)17/h4-7H,8-9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)
Clave InChI
ZCENPHKFPQBAPD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79016
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79016
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)