ENA497377425
Enamine
4-chloro-N-propylbutanamide
About This Item
Iupac Name
4-chloro-N-propylbutanamide
Inchi Code
1S/C7H14ClNO/c1-2-6-9-7(10)4-3-5-8/h2-6H2,1H3,(H,9,10)
Clave InChI
JWDRIUIZEWDSCP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64320
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64320
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)