ENA497377198
Enamine
rac-O-[(2R,4R)-2-methylpiperidin-4-yl]hydroxylamine
About This Item
Iupac Name
(2R,4R)-4-(aminooxy)-2-methylpiperidine
Inchi Code
1S/C6H14N2O/c1-5-4-6(9-7)2-3-8-5/h5-6,8H,2-4,7H2,1H3/t5-,6-/m1/s1
Clave InChI
RWAINVYYZGGFCC-PHDIDXHHSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260437
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260437
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)