ENA497377038
Enamine
(1S)-1-(1H-1,3-benzodiazol-2-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
About This Item
Iupac Name
(S)-1-(1H-benzo[d]imidazol-2-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11N3.2ClH/c1-6(10)9-11-7-4-2-3-5-8(7)12-9;;/h2-6H,10H2,1H3,(H,11,12);2*1H/t6-;;/m0../s1
Clave InChI
JVEWMMVTBRJLKK-ILKKLZGPSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260659
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)