Merck
ENA497377009
Enamine
1-(1H-pyrazole-4-carbonyl)piperidin-4-amine dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
267.16
Número MDL:
Iupac Name
(4-aminopiperidin-1-yl)(1H-pyrazol-4-yl)methanone dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H14N4O.2ClH/c10-8-1-3-13(4-2-8)9(14)7-5-11-12-6-7;;/h5-6,8H,1-4,10H2,(H,11,12);2*1H
Clave InChI
GWKNXZRUYVTKAW-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
91
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260588
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260588
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)