ENA497376129
Enamine
rac-(1R,6S)-bicyclo[4.1.0]heptan-2-one
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-256255-100MG
363,50 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-256255-100MG
363,50 €
Iupac Name
(1S,6R)-bicyclo[4.1.0]heptan-2-one
Inchi Code
1S/C7H10O/c8-7-3-1-2-5-4-6(5)7/h5-6H,1-4H2/t5-,6+/m1/s1
Clave InChI
CINFRRXNDRBHMD-RITPCOANSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256255
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)