ENA497375934
Enamine
2-fluoro-2-phenylcyclopropan-1-amine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
2-fluoro-2-phenylcyclopropan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10FN.ClH/c10-9(6-8(9)11)7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,8H,6,11H2;1H
Clave InChI
ILZULPIKBDNQEZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257385
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257385
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)