ENA497375426
Enamine
[4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]methanamine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
[4-(trifluoromethyl)-2-pyrimidinyl]methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H6F3N3.ClH/c7-6(8,9)4-1-2-11-5(3-10)12-4;/h1-2H,3,10H2;1H
Clave InChI
LUFYADRGJUXICK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254713
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)