Merck
ENA497375411
Enamine
5-cyclobutyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
216.67
Número MDL:
Iupac Name
5-cyclobutyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12N2O2.ClH/c1-11-8(6-3-2-4-6)7(5-10-11)9(12)13;/h5-6H,2-4H2,1H3,(H,12,13);1H
Clave InChI
MSMAADYARVOQEE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254692
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254692
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)