Merck
ENA497374878
Enamine
4-methoxy-2-methylbutan-1-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
117.19
Número MDL:
Iupac Name
4-methoxy-2-methyl-1-butanamine
Inchi Code
1S/C6H15NO/c1-6(5-7)3-4-8-2/h6H,3-5,7H2,1-2H3
Clave InChI
REQVSLUCTVBSQV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253262
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)