Merck
ENA497374641
Enamine
1-methyl-1H,4H,5H,6H,7H,8H-pyrazolo[4,3-c]azepine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
151.21
Número MDL:
Iupac Name
1-methyl-1,4,5,6,7,8-hexahydropyrazolo[4,3-c]azepine
Inchi Code
1S/C8H13N3/c1-11-8-3-2-4-9-5-7(8)6-10-11/h6,9H,2-5H2,1H3
Clave InChI
KWEVSQUHBXYCKQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252770
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252770
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)