Merck
ENA497374412
Enamine
5-ethynyl-2-methoxy-3-methylpyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
147.18
Número MDL:
Iupac Name
5-ethynyl-2-methoxy-3-methylpyridine
Inchi Code
1S/C9H9NO/c1-4-8-5-7(2)9(11-3)10-6-8/h1,5-6H,2-3H3
Clave InChI
CFCJMAFXIGZJNP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252241
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252241
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)