ENA497374381
Enamine
2-bromo-4-iodobenzene-1-sulfonamide
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-252108-100MG
363,50 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-252108-100MG
363,50 €
Iupac Name
2-bromo-4-iodobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H5BrINO2S/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)12(9,10)11/h1-3H,(H2,9,10,11)
Clave InChI
AUZURGTZZGNJFR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252108
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)