Merck
ENA497373880
Enamine
1-benzyl-3-bromobenzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
247.13
Número MDL:
Iupac Name
1-benzyl-3-bromobenzene
Inchi Code
1S/C13H11Br/c14-13-8-4-7-12(10-13)9-11-5-2-1-3-6-11/h1-8,10H,9H2
Clave InChI
KMBNQIVUWJLMIN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250045
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250045
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)