Merck
ENA497373416
Enamine
1-chloro-6-(trifluoromethyl)isoquinoline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
231.6
Número MDL:
Iupac Name
1-chloro-6-(trifluoromethyl)isoquinoline
Inchi Code
1S/C10H5ClF3N/c11-9-8-2-1-7(10(12,13)14)5-6(8)3-4-15-9/h1-5H
Clave InChI
UPVQNMWLCOMNPH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-244340
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-244340
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)