Merck
ENA490047905
Enamine
1-ethyl-3-methyl-1,4-diazepane-2,5-dione
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
170.21
Número MDL:
Iupac Name
1-ethyl-3-methyl-1,4-diazepane-2,5-dione
Inchi Code
1S/C8H14N2O2/c1-3-10-5-4-7(11)9-6(2)8(10)12/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,9,11)
Clave InChI
HWOQAAJAZLMDSN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249713
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249713
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)