Merck
ENA490047810
Enamine
6,6-difluorospiro[2.5]octan-1-amine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
197.66
Número MDL:
Iupac Name
6,6-difluorospiro[2.5]octan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13F2N.ClH/c9-8(10)3-1-7(2-4-8)5-6(7)11;/h6H,1-5,11H2;1H
Clave InChI
JVOLMVVFOOGYNW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249338
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249338
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)