ENA490047421
Enamine
ethyl 2-[3-(3-hydroxyazetidin-1-yl)oxetan-3-yl]acetate
About This Item
Iupac Name
ethyl [3-(3-hydroxy-1-azetidinyl)-3-oxetanyl]acetate
Inchi Code
1S/C10H17NO4/c1-2-15-9(13)3-10(6-14-7-10)11-4-8(12)5-11/h8,12H,2-7H2,1H3
Clave InChI
LJRRDGQNJWTSNA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248257
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)