Merck
ENA465564522
Enamine
4,6-dichloro-5-ethylpyrimidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
177.03
Número MDL:
mp
56-60
Iupac Name
4,6-dichloro-5-ethylpyrimidine
Inchi Code
1S/C6H6Cl2N2/c1-2-4-5(7)9-3-10-6(4)8/h3H,2H2,1H3
Clave InChI
RGNUWPUTQXUXQZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72843
Melting Point
56-60
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72843
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)