Merck
ENA465564332
Enamine
ethyl 3-[(5-hydroxypentyl)(methyl)amino]propanoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
217.31
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 3-[(5-hydroxypentyl)(methyl)amino]propanoate
Inchi Code
1S/C11H23NO3/c1-3-15-11(14)7-9-12(2)8-5-4-6-10-13/h13H,3-10H2,1-2H3
Clave InChI
SAFQQAXWOIEAMV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-246203
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-246203
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)