Merck
ENA465563476
Enamine
4-methoxy-3,3-dimethylpiperidine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
179.69
Número MDL:
Iupac Name
4-methoxy-3,3-dimethylpiperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17NO.ClH/c1-8(2)6-9-5-4-7(8)10-3;/h7,9H,4-6H2,1-3H3;1H
Clave InChI
JKLCZYXBGWNKMV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-244383
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-244383
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)