ENA465562813
Enamine
3-{[4-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}oxolane-3-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
3-[4-(trifluoromethyl)benzyl]tetrahydro-3-furancarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H13F3O3/c14-13(15,16)10-3-1-9(2-4-10)7-12(11(17)18)5-6-19-8-12/h1-4H,5-8H2,(H,17,18)
Clave InChI
VEJUUPQZBSPJHP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-206320
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)