ENA465562724
Enamine
4-{[(3-methylphenyl)methyl]carbamoyl}benzoic acid
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-234194-100MG
207,50 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-234194-100MG
207,50 €
Iupac Name
4-((3-methylbenzyl)carbamoyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C16H15NO3/c1-11-3-2-4-12(9-11)10-17-15(18)13-5-7-14(8-6-13)16(19)20/h2-9H,10H2,1H3,(H,17,18)(H,19,20)
Clave InChI
HGJBFFZNDYETDP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-234194
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)