Merck
ENA465562503
Enamine
N-(4-ethoxyphenyl)aminosulfonamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
216.26
Número MDL:
Iupac Name
N-(4-ethoxyphenyl)sulfamide
Inchi Code
1S/C8H12N2O3S/c1-2-13-8-5-3-7(4-6-8)10-14(9,11)12/h3-6,10H,2H2,1H3,(H2,9,11,12)
Clave InChI
JUXJENRUALCGOI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
93
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233424
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233424
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)