Merck
ENA465562313
Enamine
3-[(benzylamino)methyl]oxolan-3-ol
Seleccione un Tamaño
100 MG
363,50 €
250 MG
500,00 €
500 MG
761,30 €
1 G
964,10 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-137331-100MG
363,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
363,50 €
250 MG
500,00 €
500 MG
761,30 €
1 G
964,10 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
207.27
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-137331-100MG
363,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-((benzylamino)methyl)tetrahydrofuran-3-ol
Inchi Code
1S/C12H17NO2/c14-12(6-7-15-10-12)9-13-8-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,13-14H,6-10H2
Clave InChI
QUAWVVLYKDYOLR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137331
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137331
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)