ENA458434769
Enamine
1-amino-5-phenylpentan-3-ol
About This Item
Iupac Name
1-amino-5-phenyl-3-pentanol
Inchi Code
1S/C11H17NO/c12-9-8-11(13)7-6-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11,13H,6-9,12H2
Clave InChI
MQRVXBDFCCKLST-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-236561
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-236561
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)