Merck
ENA458433927
Enamine
ethyl [(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)carbamoyl]formate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
198.18
Número MDL:
Iupac Name
ethyl [(5-methyl-3-isoxazolyl)amino](oxo)acetate
Inchi Code
1S/C8H10N2O4/c1-3-13-8(12)7(11)9-6-4-5(2)14-10-6/h4H,3H2,1-2H3,(H,9,10,11)
Clave InChI
GDURGQHLMZRDBQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-235719
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-235719
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)