Merck
ENA458431717
Enamine
[1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazol-5-yl]methanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
180.13
Número MDL:
Iupac Name
(1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazol-5-yl)methanol
Inchi Code
1S/C6H7F3N2O/c7-6(8,9)4-11-5(3-12)1-2-10-11/h1-2,12H,3-4H2
Clave InChI
OLEOSAFQUZVEJJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-232494
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-232494
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)