ENA458430406
Enamine
2-{[(2,2-difluoroethyl)amino]methyl}-6-methoxyphenol
About This Item
Iupac Name
2-{[(2,2-difluoroethyl)amino]methyl}-6-methoxyphenol
Inchi Code
1S/C10H13F2NO2/c1-15-8-4-2-3-7(10(8)14)5-13-6-9(11)12/h2-4,9,13-14H,5-6H2,1H3
Clave InChI
ADKRHSYGOCAFPO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-231196
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)