ENA458426301
Enamine
(2,2-difluoroethyl)(2,2-dimethoxyethyl)methylamine
About This Item
Iupac Name
N-(2,2-difluoroethyl)-2,2-dimethoxy-N-methylethan-1-amine
Inchi Code
1S/C7H15F2NO2/c1-10(4-6(8)9)5-7(11-2)12-3/h6-7H,4-5H2,1-3H3
Clave InChI
BDGHXCLVDGUKEM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-224570
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-224570
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)